Merck
M-102
Supelco
(±)-MBDB hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(+\-)-MBDB hydrochloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-10(13-2)6-9-4-5-11-12(7-9)15-8-14-11;/h4-5,7,10,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LFXXIXAVEJVYGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research. MBDB is an illicit drug structurally related to MDMA, with similar effects including euphoria and mild stimulation.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup