Merck
M-084
Supelco
Modafinil solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.35
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Klucz InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A3(6531)
Opis ogólny
Lek analeptyczny zatwierdzony przez amerykańską FDA do leczenia narkolepsji, zaburzeń snu związanych z pracą zmianową i nadmiernej senności w ciągu dnia. Ten dobrze znany lek nootropowy, znany również jako 7579 lub 7578, jest często stosowany jako lek zwiększający wydajność w nauce i sporcie.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Modavigil is a registered trademark of Cephalon, Inc.
Provigil is a registered trademark of Cephalon, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cognitive enhancers are set to change workplaces.
Jacqui Wise
BMJ (Clinical research ed.), 345, e7538-e7538 (2012-11-09)
Jared Bruce et al.
Cognitive and behavioral neurology : official journal of the Society for Behavioral and Cognitive Neurology, 25(3), 107-114 (2012-09-11)
Examine the efficacy of armodafinil in improving cognition in patients with multiple sclerosis (MS). Many patients with MS experience cognitive difficulties. Armodafinil has shown promise as a cognitive enhancer in other patient populations. No studies have examined whether armodafinil improves
Editorial: Cognitive enhancement: are we barking up the wrong tree?
Andrew Scholey et al.
Current drug abuse reviews, 5(4), 255-256 (2012-12-21)
Mei-Hong Qiu et al.
PloS one, 7(9), e45471-e45471 (2012-10-03)
We have previously shown that modafinil promotes wakefulness via dopamine receptor D(1) and D(2) receptors; however, the locus where dopamine acts has not been identified. We proposed that the nucleus accumbens (NAc) that receives the ventral tegmental area dopamine inputs
Trends in on-label and off-label modafinil use in a nationally representative sample.
Renée A Peñaloza et al.
JAMA internal medicine, 173(8), 704-706 (2013-04-05)