Kluczowe dokumenty
I-058
Supelco
Insulina ludzka w PBS
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Human Insulin solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C257H383N65O77S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5807.57
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Klucz InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)