Kluczowe dokumenty
I-026
Supelco
Interference Mix 4 (tylko do użytku jakościowego)
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Synonim(y):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Alprazolam, 100 μg/mL
Cimetidine, 100 μg/mL
Citalopram hydrobromide, 100 μg/mL (as free base)
Clonazepam, 100 μg/mL
Clopidogrel bisulfate, 100 μg/mL (as free base)
Dextromethorphan, 50 μg/mL
Fluconazole, 100 μg/mL
Hydrochlorothiazide, 100 μg/mL
Lamotrigine, 100 μg/mL
Methylphenidate hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Omeprazole, 100 μg/mL
L-Thyroxine, 5 μg/mL
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV/IIB (Portugal)
stężenie
5-100 μg/mL each component in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wieloskładnikowy standard roztworu rutynowo monitorowanych leków dostępnych bez recepty (OTC) i na receptę: alprazolamu; cymetydyny; citalopramu HBr; klonazepamu; wodorosiarczanu klopidogrelu; dekstrometorfanu; flukonazolu; hydrochlorotiazydu; lamotryginy; L-tyroksyny; chlorowodorku metylofenidatu; i omeprazolu. Norma ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku jakościowego w ocenie zakłóceń między składnikami mieszaniny a docelowymi analitami będącymi przedmiotem zainteresowania w metodach analitycznych laboratorium badawczego.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)