Merck
C-206
Supelco
Cetirizine-13C6 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1513C6H25ClN2O3
Masa cząsteczkowa:
394.84
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base))
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)N3CCN(CCOCC(O)=O)CC3)C=C1
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C