Merck
LM1901
Avanti
17:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand LM1901, powder
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-4′-fosforan) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H88N2O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
987.14
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1901
opakowanie
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1901-1EA))
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H82O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)60-38(36-58-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-59-64(56,57)62-46-43(51)41(49)45(42(50)44(46)52)61-63(53,54)55;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-52H,3-10,
Klucz InChI
PAUDLJVALNTADC-YGZOHRIRSA-N
Zastosowanie
Zastosowano 1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-4′;-fosforan) (sól amonowa):
  • jako wzorzec lipidowy w ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UPLC/MS)
  • do dodawania do ekstraktów fosfoinozytydów (PIP) próbki mózgu w celu charakterystyki spektrometrycznej i ilościowej PIP
  • jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji lipidów z siatkówki Drosophila
Działania biochem./fizjol.
4-fosforan fosfatydyloinozytolu (PI4P) działa jako substrat dla enzymów 5-kinazy fosfatydyloinozytolu-4-fosforanu (PIP5K). Odpowiada to za tworzenie 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu (PI(4,5)P2), lipidu błonowego, który pomaga w sygnalizacji fosfolipazy C (PLC).
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (LM1901-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Avishek Ghosh et al.
Bioscience reports, 39(10) (2019-10-28)
Phosphatidylinositol-5-phosphate (PI5P) is a low abundance lipid proposed to have functions in cell migration, DNA damage responses, receptor trafficking and insulin signalling in metazoans. However, studies of PI5P function are limited by the lack of scalable techniques to quantify its