Key Documents
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.48
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
250 μg/mL in ethanol
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C