Merck
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34N3O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.51
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3