Kluczowe dokumenty
870244C
Avanti
18:1 Glutaryl PE-alendronate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl alendronate) (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H92N2Na3O17P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1155.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870244C-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform
typ lipidu
headgroup modified lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870244C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3