Merck
860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H48N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3