Merck
860823P
Avanti
24:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860823P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroksyignoceroilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H83NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860823P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860823P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H83NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-41,44-46H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b36-34+/t39-,40+,41+/m0/s1
Klucz InChI
WAYLDHLWVYQNSQ-CFBMXOPXSA-N
Opis ogólny
Ceramidy zawierające 2-hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) są obecne w nabłonku powierzchniowym skóry. 24:0(2R-OH) Ceramid jest 2R hydroksylowanym sfingolipidem zawierającym kwas lignocerynowy. hFA-ceramidy są syntetyzowane przez enzym 2-hydroksylazę kwasów tłuszczowych (FA2H). hFA-ceramidy wspomagają funkcję bariery przepuszczalności naskórka.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860823P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(11), 2890-2899 (2017-02-24)
Ceramides (Cer) based on 6-hydroxysphingosine are important components of the human skin barrier, the stratum corneum. Although diminished concentrations of 6-hydroxyCer have been detected in skin diseases such as atopic dermatitis, our knowledge on these unusual sphingolipids, which have only
Daniel A Peñalva et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(3), 731-738 (2013-12-10)
Unique species of ceramide (Cer) with very-long-chain polyunsaturated fatty acid (VLCPUFA), mainly 28-32 carbon atoms, 4-5 double bonds, in nonhydroxy and 2-hydroxy forms (n-V Cer and h-V Cer, respectively), are generated in rat spermatozoa from the corresponding sphingomyelins during the
Normal fur development and sebum production depends on fatty acid 2-hydroxylase expression in sebaceous glands
Maier H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Ana B Herrero et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008-12-03)
PM02734 is a novel synthetic antitumor drug that is currently in phase I clinical trials. To gain some insight into its mode of action, we used the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system. Treatment of S. cerevisiae with PM02734