Merck
860819P
Avanti
20:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860819P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroksyarachidoilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H75NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860819P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860819P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C38H75NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-37(42)38(43)39-35(34-40)36(41)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h30,32,35-37,40-42H,3-29,31,33-34H2,1-2H3,(H,39,43)/b32-30+/t35-,36+,37+/m0/s1
Klucz InChI
CFYLSUZUMMPFNC-PLHXSOCRSA-N
Opis ogólny
Ceramidy zawierające grupę 2-hydroksykwasów tłuszczowych (hFA) występują głównie w naskórku. Ceramid 20:0(2R-OH) jest ceramidem zawierającym 2R hydroksylowany kwas arachidowy.
Działania biochem./fizjol.
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy odgrywają istotną rolę w sygnalizacji komórkowej. hFA-ceramidy przyczyniają się do funkcji bariery przepuszczalności nabłonka powierzchniowego skóry. 2-hydroksylaza kwasów tłuszczowych (FA2H) katalizuje syntezę hFA-ceramidów. Upośledzona funkcja FA2H powoduje zaburzenia układu nerwowego, leukodystrofię i niedowład spastyczny u ludzi. hFA-ceramidy są niezbędne, aby PM02734, lek przeciwnowotworowy, wykazywał swoją aktywność.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860819P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Levels of SCS7/FA2H-mediated fatty acid 2-hydroxylation determine the sensitivity of cells to antitumor PM02734
Herrero AB, et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008)
Normal fur development and sebum production depends on fatty acid 2-hydroxylase expression in sebaceous glands
Maier H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Ana B Herrero et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008-12-03)
PM02734 is a novel synthetic antitumor drug that is currently in phase I clinical trials. To gain some insight into its mode of action, we used the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system. Treatment of S. cerevisiae with PM02734
Nathan L Alderson et al.
Journal of lipid research, 50(6), 1203-1208 (2009-01-28)
Sphingolipids are ubiquitous components of eukaryotic cells that regulate various cellular functions. In many cell types, a fraction of sphingolipids contain 2-hydroxy fatty acids, produced by fatty acid 2-hydroxylase (FA2H), as the N-acyl chain of ceramide [hydroxyl fatty acid (hFA)-sphingolipids].