Key Documents
860609P
Avanti
N-08:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P, powder
Synonim(y):
N-octanoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860609P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C26H53NO4/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(29)26(31)23(22-28)27-25(30)21-19-16-8-6-4-2/h23-24,26,28-29,31H,3-22H2,1-2H3,(H,27,30)/t23-,24+,26-/m0/s1
Klucz InChI
XQNJLWJVISBYSS-GSLIJJQTSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3