Kluczowe dokumenty
860478P
Avanti
cis-4-methylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
5-Nonadeceno-1,4-diol, 3-amino-5-metylo-, (3R,4S,5Z)-
About This Item
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860478P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C19H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)19(22)18(20)16-21/h15,18-19,21-22H,3-14,16,20H2,1-2H3/b17-15-/t18-,19+/m0/s1
Klucz InChI
LMJPKTKGCMCPGM-PIIWLPLESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)