Kluczowe dokumenty
860468P
Avanti
N-C24:1-desoxymethylsphingosine
Avanti Research - A Croda Brand 860468P, powder
Synonim(y):
N-nerwonoilo-1-dezoksymetylosfingozyna (m17:1/24:1)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H79NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860468P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860468P
typ lipidu
bioactive lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ceramidy są generowane przez acylowanie zasad sfingoidowych, sfingozyny.
Działania biochem./fizjol.
Deoxydihydro ceramid (deoxyDHCer), nervonoyl (C24:1) jest obecny u ssaków wraz z palmitoilo (C16) dihydroceramidem. Ogólnie rzecz biorąc, deoksyDHCer moduluje właściwości błony komórkowej i może przyczyniać się do jej biologicznej funkcjonalności.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860468P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sphingolipid biosynthesis in man and microbes
Harrison PJ, et al.
Natural Product Reports, 35(9), 921-954 (2018)
Biophysical properties of novel 1-deoxy-(dihydro) ceramides occurring in mammalian cells
Jimenez-Rojo N, et al.
Biophysical Journal, 107(12), 2850-2859 (2014)
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now