Merck
860466P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphingosine
Avanti Research - A Croda Brand 860466P, powder
Synonim(y):
N-lauroilo-1-dezoksymetylofingozyna (m17:1/12:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H57NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860466P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860466P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
NQTIAYDGVUCKFJ-KSPVXFDASA-N
Opis ogólny
Desoksymetylosfingozyna jest nietypową bazą deoksyfingozynową.
Zastosowanie
N-C12-dezoksymetylosfingozyna lub N-lauroilo-1-dezoksymetylosfingozyna(m17:1/12:0) została wykorzystana jako wzorzec w ilościowym oznaczaniu atypowych zasad sfingoidalnych w próbkach biologicznych metodą chromatografii cieczowej w odwróconej fazie sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC-MS/MS).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860466P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now