Kluczowe dokumenty
860133P
Avanti
GD3 Sphingosine (d18:1)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H91N3O28
Masa cząsteczkowa:
1206.28
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860133P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860133P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3