Merck
860102C
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H74O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (860102C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860102C
stężenie
10 mg/mL (860102C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCC
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
Klucz InChI
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Opis ogólny
Phosphatidylpropanol is a low polarity phospholipid. This phosphatidylalcohol can be produced by phospholipase D (PLD) catalyzed transphosphatidylation reaction of phosphatidylcholine (PC) and propanol.
Zastosowanie
16:0 Phosphatidylpropanol or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol may be used as an internal standard in ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) to evaluate its matrix effect in blood samples for the validation of phosphatidylethanol (PEth). It may also be used as an internal standard for the quantification of PEth using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) in human blood.
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylpropanol acts as a potential biomarker in phospholipase D activity assays.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860102C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Siming Wang et al.
Talanta, 166, 315-320 (2017-02-19)
Phosphatidylethanol (PEth) is a special phospholipid that is only formed in the presence of ethanol, and therefore, serves as a promising biomarker for alcohol intake. In this study, a simple, rapid and precise method based on LC-MS/MS combined with ultrasound-assisted
Mikhail Vyssotski et al.
Lipids, 44(4), 381-389 (2008-12-17)
High-performance TLC and (31)P-NMR were assessed as methods of observing the presence of numerous low polarity phospholipids: bis-phosphatidic acid (BPA), semi-lyso bis-phosphatidic acid (SLBPA), N-acyl phosphatidylethanolamine (NAPE), N-(1,1-dimethyl-3-oxo-butyl)-phosphatidylethanolamine (diacetone adduct of PE, DOBPE), N-acetyl PE, phosphatidylmethanol (PM), phosphatidylethanol (PEt), phosphatidyl-n-propanol