Merck
858150L
Avanti
17:0-20:3 PS-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-2-eikozatrienoilo-sn-glicero-(d5)-3-fosfo-L-seryna (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H72D5NNaO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
827.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (858150L-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)