Key Documents
857521P
Avanti
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)octanamide, powder
Synonim(y):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857521P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857521P-50MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3