Key Documents
850561P
Avanti
Popular Detergent Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Detergent Evaluation Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The Popular Detergent Kit is designed to allow for the convenient evaluation of 6 unique detergent reagents for their ability to influence membrane protein solubilization, purification, and stabilization during crystal growth. This kit provides a great starting point for determining which detergent or which class of detergent will work best for a particular membrane protein.
Opakowanie
20ML Clear Glass Screw Cap Vial for each component (850561P-1EA)
Package contains 1G of each: n-octyl-β-D-glucopyranoside, MAPCHO-12, GDN, MEGA-9, n-dodecyl- β-D-maltoside (DDM), CHAPS
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3