Merck
850527P
Avanti
Mal(11.1)
dodecan-2-yloxy-β-D-maltoside, powder
Synonim(y):
2-dodecylo-Β-D-maltopiranozyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H46O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850527P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850527P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(2)32-23-21(31)19(29)22(16(13-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(12-25)33-24/h14-31H,3-13H2,1-2H3/t14?,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
YMJGDLZSDADXKM-FATIAFMTSA-N
Opis ogólny
Ta nowa klasa detergentów zawiera krótki, rozgałęziony łańcuch alkilowy na styku polarnej głowy i apolarnego ogona. Taka konstrukcja naśladuje drugi łańcuch alifatyczny cząsteczek lipidów i zmniejsza penetrację wody, zwiększając tym samym hydrofobowość wewnątrz miceli. Taka architektura detergentu pozwala na tworzenie mniejszych, bardziej zwartych miceli, co zapewnia lepszą wydajność w stabilizacji i krystalizacji integralnych białek błonowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850527P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Xu Hong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(11), 8690-8696 (2010-03-18)
A challenging requirement for structural studies of integral membrane proteins (IMPs) is the use of amphiphiles that replicate the hydrophobic environment of membranes. Progress has been impeded by the limited number of useful detergents and the need for a deeper