Merck
850454P
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-tetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850454P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850454P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
UIXXHROAQSBBOV-PSXMRANNSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy. 16:0-14:0 PC (PMPC/1-palmitoilo-2-myristoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest izomerem pozycyjnym 1-myristoilo-2-palmitoilo-PC (MPPC).
Zastosowanie
16:0-14:0 PC (1-palmitoilo-2-myristoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany jako inhibitor do badań przesiewowych kilku rekombinowanych ludzkich UDP-glukuronozylotransferaz (UGT).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą penetrację bakterii.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850454P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Xin Gao et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 45(3), 197-206 (2014-09-27)
1.Endogenous compounds have been reported to be the regulators of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) isoforms. This study aims to investigate the regulatory effects of the activity of UGT isoforms by two important lipid components phosphatidylcholine (PC) and lysophosphatidylcholines (LPC) using in vitro
Integrative Medicine - E-Book (2017)