Kluczowe dokumenty
850187P
Avanti
08:0 PI(3)P
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-(phosphoinositol-3-phosphate) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt); PIP[3′](8:0/8:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850187P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850187P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850187P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H48O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)37-15-17(39-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-38-43(35,36)41-25-22(30)20(28)21(29)24(23(25)31)40-42(32,33)34;;/h17,20-25,28-31H,3-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H2,32,33,34);2*1H3/t17-,20+,21+,22-,23-,24-,25+;;/m1../s1
Klucz InChI
IHRPLAYZBAFIEF-ACHOKTOGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)