Merck
850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Dihexadecyl phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H67O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.85
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
546.85 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
Klucz InChI
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Dicetyl phosphate (DCP) serves as an electric insulator. It is capable of forming a thin film on glassy carbon electrode (GCE) surface. It can be mainly used in the preparation of liposomes.
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850042P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescence immunoassays
Immunoassay, 309-335 (1996)
Electrochemical determination of acetaminophen using a glassy carbon electrode coated with a single-wall carbon nanotube-dicetyl phosphate film
Sun D and Zhang H
Microchimica Acta, 158(1-2), 131-136 (2007)