Merck
840528P
Avanti
BbGL-2
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-palmitoilo-3-(α-D-galaktozylo)-sn-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H80O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
757.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840528P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)