Kluczowe dokumenty
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
new
Synonim(y):
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H46N4O5
Masa cząsteczkowa:
566.73
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Zastosowanie
Fluorescence
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash