Kluczowe dokumenty
810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor) 25-OH cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810299P, powder
Synonim(y):
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H65 BF2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.81
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810299P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-100ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3