Kluczowe dokumenty
810293P
Avanti
C4 TopFluor MG
Avanti Research - A Croda Brand 810293P, powder
Synonim(y):
1-[4-(difluorek dipirrometenoboronu)butanoilo]-rac-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27 BF2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810293P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810293P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kropelki lipidowe (LD) to organelle, które przechowują lipidy jako rezerwuary energii metabolicznej i prekursory lipidów błonowych i zostały zidentyfikowane w jądrze niektórych komórek. LD można znaleźć w większości komórek eukariotycznych. Najbardziej widoczne są LD w adipocytach, które stanowią większość objętości komórkowej, ale inne aktywne metabolicznie typy komórek, takie jak komórki wątroby lub mięśni, również mają obfite LD. LD są nietypowymi organellami, ponieważ są związane przez monowarstwę powierzchniowych fosfolipidów, w których osadzone są specyficzne białka, takie jak perilipiny i enzymy metaboliczne. Biologia komórkowa LD jako organelli komórkowych dopiero zaczyna być odkrywana. Avanti oferuje obecnie serię znakowanych fluorescencyjnie mono-, di- i triglicerydów, które są przydatne do badania tych ważnych organelli komórkowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810293P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert V Farese et al.
The Journal of cell biology, 212(1), 7-8 (2016-01-06)
Lipid droplets (LDs) are sometimes found in the nucleus of some cells. In this issue, Ohsaki et al. (2016. J. Cell Biol. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201507122) show that the nuclear membrane, promyelocytic leukemia bodies, and the protein PML-II play a role in nuclear
Nora Kory et al.
Trends in cell biology, 26(7), 535-546 (2016-03-21)
How proteins specifically localize to the phospholipid monolayer surface of lipid droplets (LDs) is being unraveled. We review here the major known pathways of protein targeting to LDs and suggest a classification framework based on the localization origin for the
Nora Kory et al.
Developmental cell, 34(3), 351-363 (2015-07-28)
Lipid droplets (LDs) are lipid storage organelles that grow or shrink, depending on the availability of metabolic energy. Proteins recruited to LDs mediate many metabolic functions, including phosphatidylcholine and triglyceride synthesis. How the LD protein composition is tuned to the supply
Yuki Ohsaki et al.
The Journal of cell biology, 212(1), 29-38 (2016-01-06)
Lipid droplets (LDs) in the nucleus of hepatocyte-derived cell lines were found to be associated with premyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies (NBs) and type I nucleoplasmic reticulum (NR) or the extension of the inner nuclear membrane. Knockdown of PML isoform
Robert V Farese et al.
Cell, 139(5), 855-860 (2009-12-01)
Long underappreciated as important cellular organelles, lipid droplets are finally being recognized as dynamic structures with a complex and interesting biology. In light of this newfound respect, we discuss emerging views on lipid droplet biology and speculate on the major