810218C
Avanti
C6-NBD Sphingomyelin
Avanti Research™ - A Croda Brand 810218C
Synonim(y):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810218C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810218C
stężenie
1 mg/mL (810218C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C35H61N6O9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-32(42)30(28-49-51(46,47)48-27-26-41(2,3)4)37-33(43)22-19-17-20-25-36-29-23-24-31(40(44)45)35-34(29)38-50-39-35/h18,21,23-24,30,32,42H,5-17,19-20,22,25-28H2,1-4H3,(H2-,36,37,39,43,46,47)/b21-18+/t30-,32+/m0/s1
Klucz InChI
YDBDYTGWMRUUSN-PERJAUJZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3