Kluczowe dokumenty
810158C
Avanti
16:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand 810158C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H105N4O14PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1249.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810158C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810158C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810158C
stężenie
1 mg/mL (810158C-1mg)
1 mg/mL (810158C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0 Liss Rhod PE is a fluorescent phospholipid.
Zastosowanie
16:0 Liss Rhod PE has been used in the preparation of lipid-oil mixtures for fluorescent imaging and as a tracer lipid in process of unilamellar vesicles production. It is also suitable for fluorescent visualization of the phospholipids in tribiological investigation.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810158C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810158C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tribological Analysis of UHMWPE Tibial Implants in Unicompartmental Knee Replacements: From Retrieved to In Vitro Studies
Sava MM, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 13, 1-15 (2018)
Dynamic morphologies of microscale droplet interface bilayers
Mruetusatorn P, et al.
Soft Matter, 10(15), 2530-2538 (2014)
Three dimensional (temperature-tension-composition) phase map of mixed DOPC-DPPC vesicles: Two solid phases and a fluid phase coexist on three intersecting planes
Chen D, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(11), 2788-2797 (2014)
Madi El-Haj et al.
Immunologic research, 67(4-5), 337-347 (2019-11-23)
The considerable variability of responses amongst subjects to disease triggers and immunotherapies is a major obstacle to designing better immune-based therapies. Therefore, development of patient-tailored precision medicine that improves the efficacy of immunomodulatory drugs is necessary. The individualized response to
Hamed Hamedinasab et al.
International journal of biological macromolecules (2019-11-27)
The purpose of the present investigation was to formulate NAC (N-acetylcysteine)-loaded chitosan (CH)-coated liposome aiming at obtaining an effective formulation able to ensure a prolonged and controlled release of NAC to the lung by inhalation. Empty liposomes [(DPPG/Chol/DPPG with different