810110P
Avanti
12-NBD Stearate
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P, powder
Synonim(y):
12-N-methyl-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazo)aminostearic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810110P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C25H40N4O5/c1-3-4-5-12-15-20(16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-23(30)31)28(2)21-18-19-22(29(32)33)25-24(21)26-34-27-25/h18-20H,3-17H2,1-2H3,(H,30,31)
Klucz InChI
SAAVELCIPHKGJE-UHFFFAOYSA-N