Kluczowe dokumenty
700350P
Avanti
Ent-Testosterone
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ent-17α-hydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O2
Masa cząsteczkowa:
288.42
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700350P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)