Merck
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37D7O
Masa cząsteczkowa:
391.68
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3