Kluczowe dokumenty
699854P
Avanti
4A-MPLA (isomer C3)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Monophosphopdyl Tetra-acyl Lipid A
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (699854P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699854P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C68H129N2O19P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-26-30-34-38-42-46-59(76)85-54(45-41-37-33-29-24-20-16-12-8-4)49-58(75)69-61-64(79)65(89-90(81,82)83)55(50-71)87-68(61)84-51-56-63(78)66(88-60(77)48-53(73)44-40-36-32-28-23-19-15-11-7-3)62(67(80)86-56)70-57(74)47-52(
Klucz InChI
KREAPURBNFKEHO-BNSRHSNQSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)