Merck
699851P
Avanti
3A-MPLA
Avanti Research - A Croda Brand 699851P, powder
Synonim(y):
Monofosforylo-trójacyl lipid A (syntetyczny)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H106N3O17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1100.40
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (699851P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699851P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 699851P
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C54H103N2O17P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-20-23-26-29-32-35-46(61)70-41(34-31-28-25-22-18-15-12-9-6-3)37-45(60)56-48-51(64)52(73-74(66,67)68)42(38-57)72-54(48)69-39-43-49(62)50(63)47(53(65)71-43)55-44(59)36-40(58)33-30-27-24-21-17-14-11-8-5-2;/h40-43,47-54,
Klucz InChI
WBMOMCHVNLUEBA-MWYCKLIASA-N
Opis ogólny
Monofosforylowy lipid A (MPLA) jest analogiem cząsteczki lipidu A. Jest uważany za detoksykowaną pochodną lipopolisacharydu (LPS).
Działania biochem./fizjol.
Monofosforylowy lipid A (MPLA) jest naturalnym agonistą receptora toll-podobnego-4 (TLR4). Jest przydatny jako adiuwant w immunizacji. MPLA jest bezpiecznym środkiem profilaktycznym i ma zastosowania immunoterapeutyczne. Indukuje czynnik martwicy nowotworów i interleukinę (IL)-1β, jednak nie tak skutecznie jak lipopolisacharyd (LPS). MPLA poprawia odpowiedź immunologiczną podczas infekcji sepsą bakteryjną.
Opakowanie
Fiolka z zaciskanym korkiem z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (699851P-1mg)
Fiolka z zaciskanym korkiem z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (699851P-5mg)
Inne uwagi
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie dla leków, gospodarstw domowych ani innych zastosowań.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific features of human monocytes activation by monophosphoryl lipid A
Chentouh R, et al.
Scientific reports, 8(1), 1-13 (2018)
Monophosphoryl lipid A induces protection against LPS in medullary thick ascending limb through a TLR4-TRIF-PI3K signaling pathway
Watts III BA, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 313(1), F103-F115 (2017)
The TLR4 agonist monophosphoryl lipid a drives broad resistance to infection via dynamic reprogramming of macrophage metabolism
Fensterheim BA, et al.
Journal of Immunology, 200(11), 3777-3789 (2018)