Kluczowe dokumenty
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
PIP Mixture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
chloroform:methanol:water
opakowanie
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
temp. przechowywania
2-30°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)