Kluczowe dokumenty
330839P
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330839P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@]([C@H](O)C2)(O)C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-16-12-20(26)24(29)13-15(25)8-11-23(24,3)19(16)9-10-22(17,18)2/h14-20,25-26,29H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22-,23-,24+/m1/s1/i8D2,13D2
Klucz InChI
NMKAZCXSXYNCFW-LGTAAYTNSA-N
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)