Kluczowe dokumenty
181101C
Avanti
Sunflower PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
(Sunflower)
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (181101C-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL
gęstość
1.49 g/cm3
grupa funkcyjna
phospholipid
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Zastosowanie
Lipids research
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181101C-25MG)
Komentarz do analizy
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.1% 22:0
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3