Kluczowe dokumenty
Z743824
ART® Non-Filtered Tip
ART 1000 REACH, size 1000 μL, hinged rack, non-sterile
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
non-sterile
Właściwości
ART 1000 REACH
hinged rack
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3792-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Niefiltrowane końcówki do pipet ART™ ze stojakiem na zawiasach, stworzone z myślą o sposobie pracy, umożliwiają dostęp do końcówek jedną ręką. Nie musisz już martwić się o rozlanie końcówek na stole lub podłodze. W zaledwie trzech prostych krokach można przejść od zawiasów do podnośników i zmaksymalizować produktywność. Wystarczy odczepić, obrócić i przestawić pokrywę, aby w razie potrzeby podnieść ją w konwencjonalny sposób. Te wskazówki są odpowiednie, jeśli zanieczyszczenie nie jest problemem.
Cechy i korzyści
  • Pełny wybór niefiltrowanych i specjalistycznych końcówek zapewnia jakość, wydajność i niezawodność ART.
  • Stojaki pozwalają zaoszczędzić czas, oferując szybki i łatwy dostęp do końcówek pipet.
  • Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne przechowywanie.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)