Z743772
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 10 REACH, size 10 μL, hinged rack, non-sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
hinged rack
sterylność
non-sterile
Właściwości
ART 10 REACH
hinged rack
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3512-05-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
10 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)