Kluczowe dokumenty
Z743304
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 600 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
PTFE-coated stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8891002
dł. × śr.
600 mm × 6 mm
Opis ogólny
Czujniki Pt 100 umożliwiają niezawodny pomiar temperatury w łaźniach wodnych Julabo.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)