Kluczowe dokumenty
Z743284
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 1/4 inch male, pack of 2
Synonim(y):
adapter kolczasty
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Julabo 8890004 (European Reference)
Julabo 8891604 (US Reference)
Opis ogólny
Do użytku z pompami cyrkulacyjnymi Julabo ®, adapter m16x1 żeński na npt 1/4 cala męski, opakowanie 2 szt.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)