Kluczowe dokumenty
Z743249
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 10 mL flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970601
Opis ogólny
Poszczególne zaciski sprężynowe można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy bazowej na zaciski sprężynowe (Z743201-1EA). Na podstawce można zamontować maksymalnie 56 zacisków sprężynowych do kolb Erlenmeyera o pojemności 10 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)