Kluczowe dokumenty
Z743203
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
universal basic tray for assembling spring clamps
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970630
Opis ogólny
Podstawowa taca ze stali nierdzewnej do montażu kolb Erlenmeyera o pojemności od 25 do 1000 ml, wraz z zaciskami sprężynowymi. Rozmieść sprężyny, aby utrzymać kolby w preferowanym układzie. Do użytku w modelach łaźni wodnych z wytrząsaniem SW22, SW23.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)