Kluczowe dokumenty
Z742968
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-BT5, capacity 3.5 L (5 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
transparent plastic bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9011305
zakres pomiaru temperatury
20-100 °C
pojemność
3.5 L (5 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
23 cm × 38 cm × 38 cm
otwór szer. × dł. × wys.
15 cm × 15 cm × 15 cm
Opis ogólny
Cyrkulatory z otwartą wanną grzewczą są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych w wannie cyrkulacyjnej.
Cyrkulatory z otwartą łaźnią grzewczą CORIO C z tej serii są wyposażone w zbiorniki łaźni wykonane z poliwęglanu lub stali nierdzewnej.
Dostępne akcesoria obejmują różne stojaki na probówki, platformy o regulowanej wysokości zanurzenia i wężownice chłodzące. Cyrkulator można zdemontować w celu łatwego czyszczenia zbiorników łaźni.
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)