Key Documents
Z742667
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
control unit, power bank, power unit
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
20 W Stirring Power
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 95200
Parametry
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
szer. × śr. × wys.
200 mm × 175 mm × 48 mm
masa
1.8 kg