Z742587
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 2000 g, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1005-2000
rozmiar
2000 g
Opis ogólny
- Tolerancja klasy F1 według OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej)
- Współpracuje ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi Accuris
- Niemagnetyczna stal nierdzewna
- Zawiera ochronne etui z tworzywa sztucznego
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)