Kluczowe dokumenty
Z742230
Ohaus® Scout® SPX Balance
Model SPX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
wejście AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
display LCD
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253028      
zakres pomiaru nośności
8200 g, resolution: 1 g
platforma szer. × śr.
170 mm × 140 mm
moc baterii
4 AA, 120 hr life
Opis ogólny
Idealny do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, OHAUS Scout ma smukłą, sztaplowalną konstrukcję z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD. Funkcje obejmują doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem, wiele jednostek wagowych i tryby aplikacji. Nastawione na wysoką wydajność w zakładzie, z krótkim czasem stabilizacji i wysoką rozdzielczością wyników ważenia, te przenośne wagi wyznaczają nowy standard w ważeniu laboratoryjnym i przemysłowym.
Cechy i korzyści
  • Jasny, podświetlany wyświetlacz LCD i 4 przyciski umożliwiają wydajną i łatwą obsługę
W połączeniu z uproszczoną obsługą za pomocą 4 przycisków, duży podświetlany wyświetlacz Scout zwiększa czytelność w warunkach słabego oświetlenia i jest łatwiejszy do oglądania z dużej odległości.
  • Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporny na uderzenia wspornik szalki
Zintegrowane, doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i odporna na uderzenia podstawa szalki chronią przed wstrząsami i przeciążeniem wagi w trudnych i wymagających środowiskach.
  • Lepsza wydajność i większe możliwości poszerzają zakres zastosowań ważenia
Czas stabilizacji wynoszący zaledwie 1 s i zaawansowana technologia ważenia zwiększają produktywność w zakładzie. Zwiększony udźwig otwiera szerszy zakres zastosowań ważenia.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)