Kluczowe dokumenty
Z741411
Vornado Vortexer
blue, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Właściwości
Motor activated by touch
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV101-B-GB
Parametry
+4-65 °C temp. range
2800 rpm speed
4 mm (orbit)
rozmiar
9.4 cm (3.7 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 6.6 cm (2.6 in.)
masa
1 lb
kolor
blue
Opis ogólny
Potężny to najlepsze słowo opisujące ten mini-worteksator. Dzięki orbicie o średnicy 4 mm i stałej prędkości 2800 obr/min, Vornado błyskawicznie wiruje nawet największe próbki, w tym prawie pełną probówkę o pojemności 50 ml. Pomimo potężnego silnika, Vornado zajmuje mniej niż 4X4 cale, dzięki czemu zmieści się nawet na najbardziej zatłoczonym stole.
Obsługa Insta-Touch oznacza, że silnik jest automatycznie aktywowany przy lekkim nacisku na środkową głowicę kubka. Praca jest płynna, cicha i wydajna. Po usunięciu nacisku działanie natychmiast ustaje.
Unikalna konstrukcja głowicy Vornado zapobiega przedostawaniu się płynów do obudowy, przedłużając żywotność silnika. Urządzenie jest dostępne z pięcioma różnymi kolorami głowicy.
Informacje prawne
Vornado is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)